Kluczowe dokumenty
501743
Supelco
Carbon Monoxide (7%), Carbon Dioxide (15%), Oxygen (4%), and Methane (4.5%).
In in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
analytical standard
Formularz
gas
opakowanie
cylinder of 14 L
producent / nazwa handlowa
Scott Gas T237-14
dostępność
not available in Canada, EU
stężenie
In in nitrogen
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Analit
Opis
    Carbon dioxide (99.8%) 15 % (w/w)
    Carbon monoxide 7 % (w/w)
    Methane 4.5 % (w/w)
    Oxygen > 4 % (w/w)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)