Kluczowe dokumenty
48614
Supelco
1,1,1-Trichloroethane solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
Synonim(y):
Methyl chloroform
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
Klucz InChI
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,1,1-Trichloroetan jest gęstą cieczą w fazie niewodnej, która może znaleźć szerokie zastosowanie jako rozpuszczalnik i stabilizator do odtłuszczania par w przemyśle.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
1, 4-Dioxane drinking water occurrence data from the third unregulated contaminant monitoring rule
Adamson.TD, et al.
The Science of the Total Environment, 596, 236-245 (2017)
Combination of zero-valent iron and anaerobic microorganisms immobilized in luffa sponge for degrading 1, 1, 1-trichloroethane and the relevant microbial community analysis
Wang W and Wu Y
Applied Microbiology and Biotechnology, 101, 783-796 (2017)
K T Bogen et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 10(1), 26-50 (1989-08-01)
A methodology for using physiologically based pharmacokinetic (PBPK) models to derive predicted safe concentrations of noncarcinogens in drinking water for humans based on experimentally determined no observed adverse effect levels (NOAELs) in animals is presented and applied to the case
M J Hodgson et al.
Archives of internal medicine, 149(8), 1793-1798 (1989-08-01)
1,1,1-trichloroethane is a halogenated hydrocarbon solvent commonly used in industry because of its supposed lack of hepatotoxicity. Nonetheless, animal studies performed by several independent groups have shown the solvent to induce fat deposition, vacuolar degeneration, and centrilobular necrosis, changes similar
Ariel Grostern et al.
Environmental microbiology, 12(4), 1053-1060 (2010-01-22)
Chloroform (CF), or trichloromethane, is an ubiquitous environmental pollutant because of its widespread industrial use, historically poor disposal and recalcitrance to biodegradation. Chloroform is a potent inhibitor of metabolism and no known organism uses it as a growth substrate. We