Key Documents
48246
Supelco
EPA 525, 525.1 PCB Mix
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
EPA 525,525.1,525.2
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
EPA 525, 525.1 PCB Mix has been used as a deuterated internal standard in the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in marine water samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    2-Chlorobiphenyl
    2,3-Dichlorobiphenyl
    2,2′,3,3′,4,4′,6-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,6′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,3′,4,6-Pentachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl
    2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-Octachlorobiphenyl
    2,4,5-Trichlorobiphenyl
    Zobacz wszystko (8)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dynamic behaviour of polycyclic aromatic hydrocarbons in Brighton marina, UK
King.J.A, et al.
Marine Pollution Bulletin, 48, 229-239 (2004)