Merck
48084
Supelco
2,4,6-Tribromophenol solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Klucz InChI
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4,6-Tribromophenol is used as a certified reference standard for the determination of the analyte in multiple solid formulation drug products using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
2,4,6-Tribromophenol has been used as an internal standard in the determination of chlorophenols in water samples using gas chromatography coupled with an electron-capture detector (GC). It has also been used as internal standard in the study of aerobic biodegradation of the pollutant pentachlorophenol in activated soil using high performance liquid chromatography method (HPLC) of analysis.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of chlorophenols in water samples using simultaneous dispersive liquid?liquid microextraction and derivatization followed by gas chromatography-electron-capture detection
Fattahi N, et al.
Journal of Chromatography A, 1157(1), 23-29 (2007)
Method development and validation for the determination of 2, 4, 6-tribromoanisole, 2, 4, 6-tribromophenol, 2, 4, 6-trichloroanisole, and 2, 4, 6-trichlorophenol in various drug products using stir bar sorptive extraction and gas chromatography?tandem mass spectrometry detection
Huang T-J, et al.
Journal of Chromatography A, 1262(4), 196-204 (2012)
Bioremediation of pentachlorophenol-contaminated soil by bioaugmentation using activated soil
Barbeau.C, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 48(6), 745-752 (1997)
Lei Zu et al.
Bioresource technology, 110, 153-159 (2012-02-24)
A strain Bacillus sp. GZT capable of debrominating and mineralizing 2,4,6-tribromophenol (TBP) was isolated and characterized by morphological observation, biochemical and physiological identification as well as 16S rRNA sequence analysis. Biodegradation kinetics experiments demonstrated that initial TBP concentration had a
Kristina Arnoldsson et al.
Environmental science & technology, 46(13), 7239-7244 (2012-06-13)
Polybrominated dibenzo-p-dioxins (PBDD) are emerging environmental pollutants with structural similarities to the highly characterized toxicants polychlorinated dibenzo-p-dioxins. The geographical and temporal variations of PBDD in biota samples from the Baltic Sea do not display features that are normally related to
Produkty
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)