Merck
48078
Supelco
1,3-Dichloro-2-propanol solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6Cl2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.99
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Klucz InChI
DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-Dichloro-2-propanol may be used as a certified reference standard for the quantification of the analyte in papers treated with polyamidoamine-epichlorohydrin wet-strength resins using gas chromatography coupled to mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of 1, 3-dichloro-2-propanol and 3-chloro-1, 2-propanediol in papers treated with polyamidoamine-epichlorohydrin wet-strength resins by gas chromatography-mass spectrometry using selective ion monitoring
Boden L, et al.
Journal of Chromatography A, 788(1-2), 195-203 (1997)
M D Nikolaki et al.
Journal of hazardous materials, 137(2), 1189-1196 (2006-05-19)
The photocatalytic oxidation of 1,3-dichloro-2-propanol (1,3-DCP) was studied by following the target compound degradation, the total organic carbon removal rate and by identifying the oxidation products. The reaction was performed in a batch recycle reactor, at room temperature, using UV
Maw-Rong Lee et al.
Analytica chimica acta, 591(2), 167-172 (2007-05-08)
This study proposes a method for identifying 1,3-dichloro-2-propanol and 3-chloro-1,2-propandiol in aqueous matrices by using headspace on-fiber derivatization following solid-phase microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry. The optimized SPME experimental procedures for extracting 1,3-dichloro-2-propanol and 3-chloro-1,2-propandiol in aqueous solutions involved
M D Nikolaki et al.
Journal of hazardous materials, 146(3), 674-679 (2007-05-26)
The photochemical oxidation of 1,3-dichloro-2-propanol (1,3-DCP) was studied by following the target compound degradation, the total carbon removal rate by a total organic carbon (TOC) analyzer and by identifying the oxidation products by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The reaction was
Weiyi Zhou et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 22(6), 650-651 (2005-04-06)
A method for the determination of the residual epichlorohydrin and sym-dichloroisopropyl alcohol in cationic etherified reagent by gas chromatography has been established. Methyl benzoate, which has high extraction efficiency for the two components, was used as extractant. With an HP-5