Kluczowe dokumenty
47208
Supelco
ASTM® D4815 Quantitative Calibration Mixture 4
with Internal Standard, (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D4815
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
(each component at the nominal wt% indicated)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Each component at the nominal weight percent listed.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Opis
    tert-Butanol 7.6 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether 4.75 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 5 % (w/w)
    Ethanol 8.55 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol 3.56 % (w/w)
    Isooctane:xylene (65:35) 70.54 % (w/w)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)