Kluczowe dokumenty
47101
Supelco
n-Paraffin Mix C7,C8,C9,C10
(varied conc.), analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D5442
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
stężenie
(varied conc.)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
n-Paraffin Mix C7,C8,C9,C10 may be used for determining column resolution, retention times, and response factors.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
25.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3.89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)