442441
Acrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Synonim(y):
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 25 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
Klucz InChI
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?