Kluczowe dokumenty
442232-U
1,2-Diphenylhydrazine
analytical standard, ampule of 100 mg
Synonim(y):
Hydrazobenzene, N,N′-Diphenylhydrazine, N,N′-Bianiline, NSC 3510
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
123-126 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
Klucz InChI
YBQZXXMEJHZYMB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Insertion reactions with organometallic tantalum complexes
- Reduction reactions catalyzed by titanium(III) trichloride yielding amines
- Studying the mechanism of hydrazobenzene rearrangement
- Reaction with N-heterocyclic stable silylene
- Synthesis of dimanganese amide hydrazide cluster complexes
- Iron-mediated hydrazine reductions yielding iron arylimide cubanes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?