Kluczowe dokumenty
40900-U
Supelco
Transformer oil (PCB free)
Synonim(y):
Olej izolacyjny bez PCB
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 250 mL
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Olej transformatorowy (wolny od PCB) jest czystym wzorcem odniesienia dla analizy środowiskowej.
Zastosowanie
Olej transformatorowy (wolny od PCB) został wykorzystany jako wzorzec analityczny do ilościowego oznaczania polichlorowanych bifenyli w próbkach oleju transformatorowego przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
146 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of polychlorinated biphenyls in transformer oil using various adsorbents for solid phase extraction
Na C-Y, et al.
Chemosphere, 73(1), S7-S12 (2008)