Kluczowe dokumenty
40713
Fenpropimorph
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(CN1CC(C)OC(C)C1)Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H33NO/c1-15(12-21-13-16(2)22-17(3)14-21)11-18-7-9-19(10-8-18)20(4,5)6/h7-10,15-17H,11-14H2,1-6H3
Klucz InChI
RYAUSSKQMZRMAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fenpropimorph to systematyczny fungicyd należący do grupy morfolinowych inhibitorów biosyntezy steroli. Jest szeroko stosowany w zbożach do zwalczania patogenów, takich jak Erysiphe graminis (mączniak prawdziwy) i Puccinia recondita (rdza zbożowa). Fenpropimorf hamuje grzybiczą izomerazę Δ8-7 i reduktazę Δ14, enzymy zaangażowane w biosyntezę ergosterolu.
Fenpropimorf nie jest zatwierdzony do użytku w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) dla fenpropimorfu (suma izomerów), zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/552, został ustalony od 0,01 mg/kg do 3 mg/kg dla produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Fenpropimorf musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
- Analiza transkryptomu Aspergillus niger w odpowiedzi na związki przeciwgrzybicze kaspofunginę i fenpropimorf.
- Badanie wpływu fenpropimorfu, prochlorazu i tebukonazolu na wzrost i produkcję toksyn T-2 i HT-2 u Fusarium langsethiae wyizolowanego z owsa
- Jednoczesne oznaczanie fenpropimorfu i metabolitu kwasu fenpropimorfowego w glebie przy użyciu GC/MS i GC/NPD
- Zbadanie wpływu fenpropimorfu na bakterie i grzyby podczas rozkładu korzeni jęczmienia w glebie rolniczej
- Zbadanie wpływu fenpropimorfu i fenheksamidu na kiełkowanie zarodników, wydłużanie rurki zarodkowej, sporulację i kolonizację korzeni Glomus intraradices hodowanych w kulturze monoksenicznej na wyciętych korzeniach marchwi.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)