Merck
40302
Supelco
2,6-Dichlorophenol solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Cl2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.00
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116105
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Klucz InChI
HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lígia M F Borges et al.
Experimental & applied acarology, 27(3), 223-230 (2003-02-21)
The objective of this study was to evaluate the role of 2,6-dichlorophenol (2,6-DCP) as sex pheromone of Anocentor nitens. Sex pheromones were extracted by submerging 150 female fed for 6 days in hexane (3 ml) for two hours and sonicating
Enzo Laurenti et al.
Journal of inorganic biochemistry, 92(1), 75-81 (2002-09-17)
The reaction mechanism of the oxidation of 2,6-dichlorophenol (2,6-DCP) by horseradish peroxidase (HRP) and H2O2 has been investigated and the reaction products have been characterized by UV-visible and mass spectrometry. Evidence for the dimerization of 2,6-DCP to 3,3',5,5'-tetrachloro-4,4'-dihydroxybiphenyl and the
Davide Vione et al.
Chemosphere, 69(10), 1548-1554 (2007-07-10)
2,4-Dichlorophenol (2,4-DCP) and 2,6-dichlorophenol (2,6-DCP) undergo oxidation, nitrosation and nitration in the presence of nitrate under UV irradiation. Nitration is favoured under acidic conditions, most likely because HNO(2) is formed on nitrate photolysis. The most likely photonitration pathway is the
Lígia Miranda Ferreira Borges et al.
Veterinary parasitology, 147(1-2), 155-160 (2007-04-27)
This study was carried out with the objective of evaluating the efficacy of a 2,6-dichlorophenol (2,6-DCP) lure to control Dermacentor nitens (Acari: Ixodidae). Slow-release formulations of the pheromone formulated with and without cypermethrin were prepared. Olfactometer bioassays were used to
N V Azarkina et al.
Biochemistry. Biokhimiia, 75(1), 50-62 (2010-03-25)
In this work, high DeltamicroH+-dependent succinate oxidase activity has been demonstrated for the first time with membrane vesicles isolated from Bacillus subtilis. The maximal specific rate of succinate oxidation by coupled inside-out membrane vesicles isolated from a B. subtilis strain
Produkty
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)