Merck
40079
Supelco
Phenanthrene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Numer CAS:
Beilstein:
1905428
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Klucz InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Fenantren może być syntetyzowany w wieloetapowym procesie syntezy, przy użyciu metody Hawortha z udziałem naftalenu i bezwodnika bursztynowego jako materiałów wyjściowych. Można go poddać chlorowaniu w kwasie octowym w celu uzyskania mieszaniny cis- i trans-9,10-dichloro-9,10-dihydrofenantrenów jako głównych produktów.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hepworth.DJ, et al. et al.
Aromatic Chemistry, 13 (2002)
Olorunfemi Adetona et al.
Environment international, 53, 1-8 (2013-01-15)
Women and children in developing countries are often exposed to high levels of air pollution including polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), which may negatively impact their health, due to household combustion of biomass fuel for cooking and heating. We compared creatinine
M À Olivella et al.
Chemosphere, 90(6), 1939-1944 (2012-11-15)
Previous studies have shown the high sorption affinity of polycyclic aromatic hydrocarbons by cork. The aim of the present work is to go further by investigating the sorption mechanism of polycyclic aromatic hydrocarbons (exemplified by phenanthrene) on cork and the
Chunjiang An et al.
Environmental science & technology, 46(22), 12742-12750 (2012-10-24)
Fly ash (FA) is predominantly generated from coal-fired power plants. Contamination during disposal of FA can cause significant environmental problems. Knowledge about the interaction of FA and hydrophobic organic pollutants in the environment is very limited. This study investigated the
Wenyan Li et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 176, 228-233 (2013-02-26)
Nanoparticles (NPs) in soils may participate in essential ecological services, since they have special characteristics arising from their nanoscale sizes and large surface areas. We did aqueous solubility enhancement experiments to derive the partition coefficients of phenanthrene between water and
Protokoły
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis