Kluczowe dokumenty
40005
Supelco
Benzidine solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Kod UNSPSC:
41116105
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
5000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2
Klucz InChI
HFACYLZERDEVSX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lu Zhu et al.
Optics letters, 36(10), 1821-1823 (2011-05-20)
We have fabricated an organic deep ultraviolet photodetector (PD) using PEDOT:PSS (PH 1000) as a transparent anode. NPB and PBD were employed as electron donor and acceptor, respectively. The PD exhibits a dark current of 0.0829 μA/cm(2) and a photocurrent
Qing-wen Ma et al.
Frontiers in bioscience (Elite edition), 4, 1966-1974 (2011-12-29)
Most studies report an association of the slow N-acetyltransferase 2 (NAT2) status with elevated bladder cancer risk. In this study, NAT2 genotypes and the decades-long records of Papanicolaou's grading of exfoliated urothelial cells in a former benzidine-exposed cohort of the
Jungsun Park et al.
American journal of industrial medicine, 52(8), 625-632 (2009-06-30)
Many corporations move their manufacturing facilities or technologies from developed to developing countries. Stringent regulations have made it costly for industries to operate in developed, industrialized countries. In addition, labor costs are high in these countries, and there is increasing
Zoheb Karim et al.
Environmental technology, 32(1-2), 83-91 (2011-04-09)
Bitter gourd peroxidase entrapped on calcium-alginate-starch beads was employed for the treatment of water, polluted with benzidine, in a batch process as well as in a continuous reactor. The immobilized enzyme had the same pH and temperature optima as the
Yi Juan Long et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(43), 11939-11941 (2011-10-07)
Mercury-stimulated peroxidase mimetic activity of gold nanoparticles was presented, with which a sensitive label-free colorimetric method for Hg(2+) was developed.