Kluczowe dokumenty
33317-U
Supelco
Block #2
number of holes 12
, for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Synonim(y):
Heater block
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.77
dł. × szer. × wys.
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
otwór śr. × śr.
17 mm × 24 mm
kompatybilność
for use with 16 mm tubes and 0.1 to 2.0 mL reaction vessels
Cechy i korzyści
Useful with Supelco 0.1-2 mL reaction vessels.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)