opakowanie
pkg of 25 kg
dostępność
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable
powierzchnia
~300 m2/g
macierz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
20-60 mesh
wielkość porów
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
metoda separacji
reversed phase
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
Klucz InChI
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specifications:
Zastosowanie
- as adsorbent in the extraction of organochlorine compounds using Soxhlat extraction technique
- as adsorbent in the extraction of honey samples using column chromatography for HPLC analysis
- in adsorption chromatography
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?