Kluczowe dokumenty
30137-U
Carbotrap® 217 Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Carbotrap® 217, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
Materiały
stainless steel TD tube
Poziom jakości
agency
EPA TO-14,TO-15
linia produktu
Carbotrap®
Właściwości
unconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 × 3 1/2
Matryca
Carbotrap® 217 graphitized carbon black (GCB)
przydatność
suitable for (Air Toxics)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)