Merck
29759-U
Supelco
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, average thickness 6 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiały
fused silica
Poziom jakości
opis
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Parametry
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
średnia grubość
6 μm
df
6 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.53 mm
grupa aktywna macierzy
Silica phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
typ kolumny
capillary PLOT
Opis ogólny
Application: This column can be used for the separation of C1-C4 hydrocarbons (even in the presence of moisture), fluorocarbons, sulfur gases, and carbon dioxide.
USP Code: None
Phase:
  • Silica
Temp. Limits:
  • -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)