Merck
29750-U
Supelco
Carbotrap® 217 Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Synonim(y):
Carbotrap® 217
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Carbotrap® 217, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Materiały
glass TD tube
Poziom jakości
agency
EPA TO-14 (Air Toxics)
EPA TO-17
Właściwości
fritted
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matryca
Carbopack graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® 217 Packed with Carbotrap B and Carboxen-1000
Carboxen® 1000 carbon molecular sieve (CMS)
Zastosowanie
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Informacje prawne
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Florian Gahleitner et al.
Bioanalysis, 5(18), 2239-2247 (2013-09-24)
In-community non-invasive identification of asthma-specific volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath presents opportunities to characterize phenotypes, and monitor disease state and therapies. The feasibility of breath sampling with children and the preliminary identification of childhood asthma markers were studied.
Yifei Sun et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(1), 213-219 (2013-04-17)
A group parameter approach using "total organic halogen" is effective for monitoring gaseous organic halogen compounds, including fluorine, chlorine, and bromine compounds, generated from combustion. We described the use of barrier-discharge radiofrequency-helium-plasma/atomic emission spectrometry, for the detection of semi- and
Gary Strobel et al.
Biotechnology letters, 35(4), 539-552 (2012-12-19)
The construction and testing of a unique instrument, the Paleobiosphere, which mimics some of the conditions of the ancient earth, is described. The instrument provides an experimental testing system for determining if certain microbes, when provided an adequate environment, can
S Ghittori et al.
Journal of toxicology and environmental health, 38(3), 233-243 (1993-03-01)
Benzene concentrations in urine samples (Cu, ng/L) from 110 workers exposed to benzene in chemical plants and gasoline pumps were determined by injecting urine supernate into a gas chromatograph. The urine was saturated with anhydrous N2SO4 to facilitate the passage
W A McClenny et al.
Journal of chromatography. A, 813(1), 101-111 (1998-08-11)
An evaluation of performance criteria for US Environmental Protection Agency Compendium Method TO-17 for monitoring volatile organic compounds (VOCs) in air has been accomplished. The method is a solid adsorbent-based sampling and analytical procedure including performance criteria for four merit