Kluczowe dokumenty
29321-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone/PTFE septum, dark blue polypropylene cap
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/silicone/PTFE septum
dark blue polypropylene cap
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
grubość septy
1.5 mm
dopasowywanie
thread for 9 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)