28522-U
ATIS Purge and Trap/Humidifier Module
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
A separate module is available that will allow you to purge aqueous samples onto an adsorbent tube at ambient temperatures. This module can also be used to generate a dynamic humidified stream of the carrier gas for spiking calibration standards. The purge and trap module includes purge and trap glassware, and a separate flow controller that allows the user to set a separate purge (wet) flow rate independently of the dry flow rate. The purge and trap module accepts standard 22mL threaded vials to simplify your sample prep.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.