28313-U
Carbotrap® 202
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass TD tube
opis
Sealed with TDS³ Storage Container
linia produktu
Carbotrap®
Właściwości
fritted
preconditioned
opakowanie
pkg of 1 ea
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matryca
Carbotrap® 202 (Packed with Carbotrap B & Carbotrap C)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
przydatność
suitable for (C5-C20 Compounds in Air)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)