Kluczowe dokumenty
28017-U
Supelco
Diffusion Caps
Standard
Synonim(y):
Diffusion Cap, Standard, 10 pk
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
producent / nazwa handlowa
L4070207
maksymalna temperatura
100 °C
metody
active air sampling: suitable
wys. × szer. × śr.
17 mm × 10.0 mm × 15 mm
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Diffusion Caps ensure the correct diffusion path length. The aluminum cap slides onto the stainless steel tube and seals by an o-ring. One end of the cap has a stainless-steel mesh screen.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Supelco's FLM Carbopack X TDU tubes are designed for monitoring volatile organic compounds emitted from petroleum refineries, in compliance with US EPA Method 325.
Protokoły
The new US federal regulation 40 CFR Parts 60 and 63 – Petroleum Refinery Sector Risk and Technology Review and New Source Performance Standards, is an update to the previous version.