Key Documents
28011-U
TurboMatrix storage cap
brass, for use with PerkinElmer Turbomatrix
About This Item
Polecane produkty
Materiały
brass
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
M0413624
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
maksymalna temperatura
260 °C
metody
active air sampling: suitable
wys. × szer. × śr.
17 cm × 10.0 cm × 1.5 cm
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer Turbomatrix
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)