27326
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone septum
clear cap
Właściwości
closure type clear polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
SupelMIP SPE-Bisphenol A gave high recovery for baseline resolution of five related compounds with LC-Fluorescence detection.