25708
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 1 m × 0.32 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
Polecane produkty
Materiały
fused silica tubing
skład
phenyl/methyl (deactivated)
opakowanie
pkg of 3 ea
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
1 m × 0.32 mm
Opis ogólny
Dezaktywowane średnio polarne rurki ze stopionej krzemionki mogą być używane jako linie transferowe, kolumny ochronne lub szczeliny retencyjne, lub do tworzenia własnych kolumn. Idealnie nadaje się do stosowania z rozpuszczalnikami wtryskowymi, takimi jak aceton, chlorek metylenu (dichlorometan) i toluen.
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)