Kluczowe dokumenty
25096-U
Supelco
TDS3 Storage Container
greener alternative
for use with Dynatherm 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
Synonim(y):
CLEAR TDS3 STORAGE CONTAINER FOR 4.5IN X 1/4IN 6MM TUBE
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zew. wnętrza × dł. TDS3
6 × 11.5 cm (4 1/2 in.)
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Dynatherm 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
for use with Thermal Desorption Tubes
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Use our TDS3 storage sampling system to simplify the Thermal Desorption sample prep process. The TDS3 storage containers will maintain the sample integrity of both the tubes to be sampled or those which already have a sample adsorbed. The optional Sampling Caps convert the TDS3 storage container into a convenient tube holder that makes connecting the tube to the sampling pump very easy.
Informacje prawne
Dynatherm is a trademark of CDS Analytical
TDS3 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)