Kluczowe dokumenty
24697-U
Supelco
Battery charger
universal charger, for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers, AC/DC input 110 V / 240 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Poziom jakości
metody
whole air sampling: suitable
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
Opis ogólny
Battery charger is a 110V/220V AC charger used as accessories for field sampling pumps used in air monitoring applications.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)