24313
SPB®-1000 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
meets requirements for USP G25 and G35
Parametry
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Wartość beta
250
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
30 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
typ kolumny
capillary polar
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.