Kluczowe dokumenty
24302
Supelco
β-DEX 110
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiały
fused silica
opis
GC capillary column
Parametry
30-230 °C temperature
Wartość beta
250
df
0.25 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
60 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
non-bonded; 10% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% diphenyl/65% dimethylsiloxane) phase
Zastosowanie
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
typ kolumny
capillary chiral
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
Kapilarna kolumna GC jest również znana jako otwarta kolumna rurowa. Gaz nośny przepływa przez centralny otwór i jest nieograniczony na całej długości kolumny.
The chiral stationary phase in β-DEX 110 columns contains permethylated β-cyclodextrin embedded in an intermediate polarity stationary phase. They are recommended for the enantiomeric separation of a wide range of chiral compounds (ketones, esters, alkanes, alkenes, alcohols, acids, ethers, etc.). The 10% (β-DEX 110) and 20% (β-DEX 120) β-cyclodextrin content alters the elution order while maintaining similar enantioselectivity.
Odporność chem./fiz.
Temp. Limits:
  • 30 °C to 230 °C
Inne uwagi
Oferujemy różnorodne akcesoria do chromatografii, w tym strzykawki analityczne.
Informacje prawne
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)