Kluczowe dokumenty
24282
Petrocol® DH Octyl Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica
agency
ASTM® D6729,D6730,D6773
Parametry
-60-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
125
df
0.50 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
100 m × 0.25 mm
grupa aktywna macierzy
Bonded; poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane) phase
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
petroleum
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Poly(50% n-octyl/50% methyl siloxane)
- -60 °C to 220 °C (isothermal or programmed)
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Chromatografia gazowa oddziela lotne związki w fazie gazowej, stosowane w różnych gałęziach przemysłu do kontroli jakości.
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Gas chromatography is a common analytic technique used to separate and analyze volatile compounds in the gas phase. GC is applied in many industries for quality control, and to identify and/or quantify compounds in a mixture.