22781
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Polecane produkty
Materiały
glass
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 601
producent / nazwa handlowa
Tekmar® 14-2337-024
rozmiar
5 mL
Zastosowanie
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Cechy i korzyści
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Informacje prawne
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)