Kluczowe dokumenty
22688
Swagelok® Port Connector
Swagelok® 201-PC, brass, 1/8 in. Swagelok
Synonim(y):
Swagelok® 201-PC,BRASS PORT CONNECTOR 1/8" PK2
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
Materiały
brass
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® 201-PC
dopasowywanie
1/8 in. Swagelok
Zastosowanie
Złącze portu 1653 z dwiema zaślepkami 1653 może być stosowane do budowy reaktorów wykorzystywanych w badaniach eksperymentalnych pirolizy alkilowej połączonych z modelowaniem mechanistycznym.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reactions of polycyclic alkylaromatics. 4. Hydrogenolysis mechanisms in 1-alkylpyrene pyrolysis
Smith, C. Michael, and Phillip E. Savage
Energy and Fuels, 6, 195-202 (1992)
Cody J Warren et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(23), 11460-11469 (2019-05-23)
Pandemic HIV-1 (group M) emerged following the cross-species transmission of a simian immunodeficiency virus from chimpanzees (SIVcpz) to humans. Primate lentiviruses (HIV/SIV) require the T cell receptor CD4 to enter into target cells. By surveying the sequence and function of