Kluczowe dokumenty
21814
Supelco
Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A")
L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
glass column
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
typ kolumny
empty
kompatybilność
for use with Agilent Configuration A
Opis ogólny
Kolumny GC są dwojakiego rodzaju: kolumny z wypełnieniem i kolumny kapilarne. Kolumna kapilarna przenosi gaz przez centralny otwór, który jest niezakłócony na całej długości kolumny. Ogólnie rzecz biorąc, kolumny kapilarne są dłuższe, aby uzyskać więcej teoretycznych płytek. Pomaga to również w rozproszeniu pasma, ostatecznie zwężając piki i skutkując wysoką rozdzielczością.
Silane treated empty glass column. Fittings are not included.
  • X (length of injector arm) = 11.02 in. (280 mm)
  • Y (length of detector arm) = 9.05 in. (230 mm)
  • S (span, injector to detector) = 9.0 in. (229 mm)
This column fits Agilent 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Zastosowanie
Pusta kolumna może być używana do pakowania adsorbentów do desorpcji programowanej temperaturowo (TPD).
Inne uwagi
This is a TightSpec column, which conforms to within +/- 6 mm of its stated length.
Informacje prawne
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The determination of active filter aid adsorption sites by temperature-programmed desorption.
Zhu. Z. Y.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71, 189-194 (1994)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)