Kluczowe dokumenty
21269-U
Supelco
Collection Flask
round bottom, volume 250 mL, pk of 3
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Poziom jakości
opakowanie
pk of 3
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
250 mL
250 mL
Zastosowanie
food and beverages
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)