Kluczowe dokumenty
2055105
Inlet Liner, Split Type, Cup Design (packed with 10% OV-1 on Chromosorb W HP)
pkg of 5 ea
About This Item
opakowanie
pkg of 5 ea
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
OV-1 is a modified silicone polymer which has good temperature stability. It is suitable as liquid phases in chromatography. The least polar is a dimethylsilicone which is sold under the mane OV-1.
Chromosorb W, a fragile white solid prepared heating the diatomaceous earth with a flux. The resulting fine structure is cemented over glass which results in large and irregular pores. HP is the classification of a support as high performance grade.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
214.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)