Merck
18614
Supelco
Dodecamethylpentasiloxane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiO[Si(CH3)2O]3Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
współczynnik refrakcji
n20/D 1.392 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
gęstość
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36O4Si5/c1-17(2,3)13-19(7,8)15-21(11,12)16-20(9,10)14-18(4,5)6/h1-12H3
Klucz InChI
FBZANXDWQAVSTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)