Kluczowe dokumenty
1505-U
Supelco
Coated GC Packing
phase 1.5% OV-225 + 1% H3PO4, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 10 g
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.54
opakowanie
bottle of 10 g
Parametry
60-220 °C temp. limit
metody
gas chromatography (GC): suitable
Matryca
60/80 Carbopack B support
grupa aktywna macierzy
1.5% OV-225 + 1% H3PO4 phase
typ kolumny
packed GC
kompatybilność
for analyte group amines
Opis ogólny
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)