Kluczowe dokumenty
13686-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bottle of 100 g
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
AmberLite MB20 H/OH Mixed Bed Ion Exchange Resin hydrogen and hydroxide form, bottle of 100 g
Formularz
beads
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 100 g
Parametry
60 °C max. temp.
wilgoć
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene (gel)
wielkość cząstki
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
pH robocze
0-14
pojemność
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
mixed mode
Zastosowanie
Mixed bed ion exchange resin specially processed resin for condensate polishing; best for in-process and column demineralization.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)