13682-U
Supelpak™-2SV polymeric adsorbent
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 250g
Synonim(y):
xad-2
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Supelpak™-2SV, matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 250 g
Formularz
beads
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 250 g
metody
LPLC: suitable
NMR: suitable
powierzchnia
~300 m2/g
Matryca
styrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
20-60 mesh
wielkość porów
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Zastosowanie
environmental
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Żywica1645-2SV została użyta jako materiał wypełniający kolumnę do ekstrakcji seskwiterpenów.
- Żywica1645-2SV została użyta w szklanej kolumnie jako materiał wypełniający do wychwytywania limonenu.
- Żywica1645-2SV została użyta jako materiał wypełniający do wychwytywania gazu odlotowego do analizy NMR.
- Stosowany jako adsorbent w ekstrakcji związków chloroorganicznych techniką ekstrakcji Soxhleta
- Adsorbent w ekstrakcji próbek miodu przy użyciu chromatografii kolumnowej do analizy HPLC
- Używany w chromatografii adsorpcyjnej
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)