Kluczowe dokumenty
13674-U
Supelco
Supelpak-2SV polymeric adsorbent
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 1000g
Synonim(y):
xad-2
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Supelpak-2SV, matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 1000 g
Formularz
beads
opakowanie
pkg of 1000 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~300 m2/g
Matryca
styrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
20-60 mesh
wielkość porów
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Zastosowanie
environmental
metoda separacji
reversed phase
Zastosowanie
  • Stosowany jako adsorbent w ekstrakcji związków chloroorganicznych techniką ekstrakcji Soxhleta
  • Adsorbent w ekstrakcji próbek miodu przy użyciu chromatografii kolumnowej do analizy HPLC
  • Używany w chromatografii adsorpcyjnej
Poliaromatyczna żywica adsorbująca dla związków hydrofobowych do MW 20 000: fenole, usuwanie związków organicznych, środki powierzchniowo czynne, związki aromatyczne, odzyskiwanie antybiotyków. Może być stosowana jako nośnik katalizatora lub do usuwania metali. Oczyszczone wersje US EPA, patrz Supelpak-2 i Supelpak-2B.
  • Supelpak-2SV resin was used as column packing material to extract sesquiterpenes.
  • Supelpak-2SV resin was used in glass column as packing material to capture limonene.
  • Supelpak-2SV resin was used as packing material to capture the off gas for NMR analysis.
Informacje prawne
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Engineering cyanobacteria for the production of a cyclic hydrocarbon fuel from CO2 and H2O
Halfmann, Charles, Liping Gu, and Ruanbao Zhou
Green Chemistry, 16, 3175-3185 (2014)
Sean A Agger et al.
Journal of bacteriology, 190(18), 6084-6096 (2008-07-29)
Cyanobacteria are a rich source of natural products and are known to produce terpenoids. These bacteria are the major source of the musty-smelling terpenes geosmin and 2-methylisoborneol, which are found in many natural water supplies; however, no terpene synthases have
Grayson T Wawrzyn et al.
Methods in enzymology, 515, 83-105 (2012-09-25)
Fungi produce a myriad of terpenoids with a broad range of biological activities, many of which can be adapted to human use. This requires knowledge of the enzymes responsible for the biosynthesis of these compounds. Herein, we describe strategies for