13369-U
Carbon Adsorbent Sampler Kit
matrix CMS/SGPC Kit II
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Carboxen®
Graphsphere™
Postać
powder
opakowanie
kit of 9 bottles
metody
LPLC: suitable
macierz
CMS/SGPC Kit II
Carbon Molecular Sieve (CMS) and Spherical Graphitized Polymer Carbon (SGPC) adsorbents
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
20-45 mesh
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Must choose one or more to retain specific analyte(s)
- May be equally important to release analyte(s) during desorption
This convenient kit allows a cost-effective way to evaluate several of our specialty carbon adsorbents. Once you find an adsorbent or adsorbents that serve your purpose, we will work with you to either make your device for you, or to supply you bulk adsorbent (in a bottle, jar, or ampule; not packed inside a column or device).
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Inne uwagi
Przypis
Informacje prawne
Tylko elementy zestawu
- 20/45 Carboxen® 563 5 g
- 20/45 Carboxen 564 5 g
- 20/45 Carboxen 569 5 g
- 20/45 Carboxen 572 5 g
- 20/45 Carboxen 1005 5 g
- 20/45 Carboxen 1032 5 g
- 20/45 Carboxen 1033 5 g
- 20/45 Carboxen 1034 5 g
- 20/45 Graphsphere™ 2017 5 g
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Syntetyczne węgle CMS oferują adsorbenty dostosowane do konkretnych zastosowań.
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.