Kluczowe dokumenty
11045
GC Stationary Phase
phase Diethylene glycol succinate (DEGS), bottle of 25 g
About This Item
Polecane produkty
agency
meets requirements for USP G4
opakowanie
bottle of 25 g
Parametry
temp. range at 20-200 °C
20-200 °C temp. range
metody
gas chromatography (GC): suitable
grupa aktywna macierzy
Diethylene glycol succinate (DEGS) phase
rozpuszczalność
acetone: soluble
typ kolumny
packed GC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)