Merck
10298
Supelco
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep P, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32119290
Formularz
powder
Poziom jakości
opakowanie
bottle of 75 cc
Parametry
250 °C temp. limit
metody
gas chromatography (GC): suitable
powierzchnia
~165 m2/g
Matryca
HayeSep P
wielkość cząstki
80-100 mesh
gęstość
~0.42 g/mL (free fall density)
Opis ogólny
Porowate polimery są najbardziej odpowiednim adsorbentem do zastosowań opartych na analizie gazów, kwasów, amin, substancji organicznych o niskiej liczbie atomów węgla i wody. Najlepiej nadają się do chromatografii gazowej i są zasadniczo kopolimerami polidiwinylobenzenu (DVB), które mają bardzo porowatą naturę, od mezoporowatej do mikroporowatej. 1365 ma dużą powierzchnię dzięki swoim mikroporom, co czyni go odpowiednim kandydatem do separacji gazów i lotnych związków organicznych (VOC). Ponadto są one stosunkowo obojętne i wykazują hydrofobowość.
HayeSep porous polymers, considered second generation materials, are consistent batch-to-batch, with minimal shrinkage and monomer bleed.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Informacje prawne
HayeSep is a registered trademark of Hayes Separation Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simultaneous solubility of ammonia and carbon dioxide in aqueous solutions of sodium sulfate in the temperature range 313-393 K and pressures up to 3 MPa." Industrial & engineering chemistry research.
Volker B, et al.
Industrial Health, 34 (4), 1449-1460 (1995)
Gas Chromatography in Air Pollution Analysis.
Berezkin V.G and Drugov Y.S. et al.
J. Chromatogr. Library, 50-51 (1991)
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Grob RL and Barry EF. et al.
Science, 22-23 (2007)
Gas Chromatography.
Poole C. et al.
Science, 127-130 (2012)
Trace Analysis of Specialty and Electronic Gases.
Geiger W.M and Raynor M.W. et al.
Science, 256-257 (2013)