Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB3084
Sigma-Aldrich
Anti-CD8a Antibody, clone 1J4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen różnicowania limfocytów T T8/Leu-2, Glikoproteina powierzchniowa komórek T CD8 łańcuch alfa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1J4
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 25.7 kDa
observed mol wt ~37 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CD8A(925)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1J4 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa glikoproteinę powierzchniową limfocytów T CD8a. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 143 aminokwasom w domenie zewnątrzkomórkowej z N-końcowej połowy ludzkiej glikoproteiny powierzchniowej limfocytów T CD8a.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek MOLT-4.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło CD8a w lizacie komórek MOLT-4.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD8a w komórkach MOLT-4 i THP-1.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CD8a w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło CD8a w milionie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Łańcuch alfa glikoproteiny powierzchniowej limfocytów T CD8 (UniProt: P01732; znany również jako antygen różnicowania limfocytów T T8/Leu-2, CD8a) jest kodowany przez gen CD8A (znany również jako MAL) (identyfikator genu: 925) u człowieka. CD8 alfa jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie rozszczepiany w celu wytworzenia dojrzałego białka, które ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 22-182), domenę helikalną (aa 183-203) i ogon cytoplazmatyczny (aa 204-235). CD8 jest zwykle obecny jako heterodimer łańcuchów β połączonych dwoma wiązaniami dwusiarczkowymi, jednak może również tworzyć homodimery. Homodimer CD8 / ulega ekspresji na podzbiorze komórek T / TCR, komórek NK, limfocytów śródnabłonkowych jelit i limfoidalnych komórek dendrytycznych. Homodimer CD8a promuje przeżycie i różnicowanie aktywowanych limfocytów w limfocyty T pamięci CD8. CD8a odgrywa istotną rolę w odpowiedzi immunologicznej i pełni wiele funkcji w odpowiedzi zarówno na zewnętrzne, jak i wewnętrzne przestępstwa. W limfocytach T działa przede wszystkim jako koreceptor dla kompleksu cząsteczka:peptyd MHC klasy I. Oddziałuje jednocześnie z receptorem komórek T (TCR) i białkami MHC klasy I prezentowanymi przez komórki prezentujące antygen. Z kolei rekrutuje kinazę Src LCK w pobliże kompleksu TCR-CD3, gdzie LCK fosforyluje różne substraty prowadzące do produkcji limfokin, ruchliwości, adhezji i aktywacji cytotoksycznych limfocytów T (CTL). Proces ten umożliwia CTL rozpoznawanie i eliminację zakażonych komórek i komórek nowotworowych. Wiadomo, że mutacje w genie CD8A powodują brak komórek CD8+, co prowadzi do nawracających infekcji bakteryjnych. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Harland, KL., et al., (2014). Nat. Commun. 5; Artykuł 3547; Gibbings, DJ., et al. (2007). BMC Immunol. 8; 12; de la Calle-Martin, O., et al. (2001). J. Clin. Invest. 108(1); 117-123).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)