Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB2703
Sigma-Aldrich
Anti-BASP1/NAP-22 Antibody, clone 2C11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
22 kDa kwaśne białko wzbogacone tkanką neuronalną, Białko rozpuszczalne w kwasie mózgowym 1, Neuronalne białko błony aksonalnej NAP-22
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 2C11
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 22.69 kDa
observed mol wt ~20 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... BASP1(10409)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2C11 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa rozpuszczalne białko kwasu mózgowego 1 (BASP1/NAP-22). Jego celem jest epitop w obrębie 22 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego rozpuszczalnego białka kwasu mózgowego 1 (BASP1 / NAP-22).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło BASP1/NAP-22 w lizacie komórek Jurkat.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło BASP1/NAP-22 w lizatach z komórek U87-MG i PC12 oraz ludzkiej tkance mózgowej.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło BASP1/NAP-22 w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd BASP1/NAP-22 z KD wynoszącym 1,9 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło BASP1/NAP-22 w komórkach U-87 MG.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko rozpuszczalne w kwasach mózgowych 1 (UniProt: P80723; znane również jako 22 kDa kwaśne białko wzbogacone w tkankę neuronalną, neuronalne aksonalne białko błonowe NAP-22, BASP1) jest kodowane przez gen BASP1 (znany również jako NAP22) (identyfikator genu: 10409) u człowieka. NAP-22 to wzbogacone w tkankę neuronalną, zależne od wapnia, wiążące kalmodulinę, kwaśne białko, które ulega ekspresji głównie w mózgu. Znajduje się na zewnętrznej powierzchni błony pęcherzyków synaptycznych i bierze udział w cyklu pęcherzyków synaptycznych. Należy do rodziny białek związanych ze wzrostem, które obejmują GAP-43 i MARCKS i odgrywa rolę sygnalizacyjną w rozwoju neurytów i plastyczności. Oczyszczony NAP-22 wiąże się z liposomami wykonanymi z fosfatydylocholiny i cholesterolu i jest to zależne od ilości cholesterolu w liposomach. Wiązanie NAP-22 do liposomów jest hamowane przez kalmodulinę w sposób zależny od dawki. Opisano dwie izoformy NAP-22, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Manganas, LN., et al. (2021). Sci Rep 11, artykuł 5546; Maekawa, S., et al. (1999). J. Biol. Chem. 274(30); 21369-21374; Yamamoto, Y., et al. (1997). Neurosci. Lett. 224(2); 127-130).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)