Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB2390
Sigma-Aldrich
Anti-PHF20 Antibody, clone 1N6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen 2 eksprymowany przez glejaka, Antygen 58 związany z rakiem wątrobowokomórkowym, Białko palca PHD 20, Czynnik transkrypcyjny TZP, Nowe białko palca cynkowego
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1N6, recombinant monoclonal
opis
1N6 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 115.39 kDa
observed mol wt ~115 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PHF20(51230)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1N6 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko palca PHD 20 (PHF20). Jego celem jest epitop w obrębie 25 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego białka palca PHD 20 (PHF20).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HCT116.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło PHF20 w lizacie komórek HCT116.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PHF20 w lizatach komórek Ntera-2 i L6.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd PHF20 z KD wynoszącym 2,5 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PHF20 w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PHF20 w komórkach HCT116.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko palca PHD 20 (UniProt: Q9BVI0; znane również jako Glioma-expressed antigen 2, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 58, Novel zinc finger protein, Transcription factor TZP) jest kodowane przez gen PHF20 (znany również jako C20orf104, GLEA2, HCA58, NZF, TZP) (Gene ID: 51230) u człowieka. PHF20 jest wielodomenowym, dwusiarczkowym białkiem homodimerycznym, które jest składnikiem kompleksu MLL1/MLL. Ulega ekspresji w sercu, nerkach, wątrobie, płucach, trzustce, łożysku, śledzionie i jądrach. Jednak jej ekspresja nie jest obserwowana w mózgu, mięśniach szkieletowych, okrężnicy, jajniku, prostacie, jelicie cienkim i grasicy. Ulega ekspresji w liniach komórkowych raka okrężnicy i jajnika, ale nie w normalnych tkankach. Zawiera dwie konserwowane domeny Tudor (aa 4-69 i 83-147). Domena Tudor 2 pośredniczy w odczytywaniu reszt dimetylo-lizyny, ale domena Tudor 1 nie wiąże dimetylo-lizyny ze względu na nietypową i zamkniętą klatkę aromatyczną. Doniesiono, że domena Tudor rozpoznaje dimetylowane p53 w lizynie 370 i 382. Homodimeryczna forma domeny Tudor może wiązać się z dwoma dimetylowanymi miejscami na p53 ze zwiększonym powinowactwem. Asocjacja p53 z PHF20 promuje jego stabilizację poprzez zmniejszenie ubikwitynacji i degradacji p53 za pośrednictwem Mdm2. PHF20 również reguluje p53 w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Niedobór PHF20 powoduje upośledzenie strumienia autofagii i ekspresji genów autofagii w warunkach głodu glukozy. PHF20 reguluje geny autofagii poprzez aktywację wzmacniacza poprzez rozpoznawanie H3K36me2 jako czytnika epigenetycznego. Myszy PHF20 wykazują wysoki wskaźnik śmiertelności okołoporodowej, a dorosłe osobniki, które przeżyły, mają mniejszy rozmiar ciała niż typ dziki. Przeciwciała przeciwko PHF20 wykryto w surowicy pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym, glejakiem i rdzeniakiem dziecięcym. Opisano dwie izoformy PHF20, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Park, SW., et al. (2022). Nucl. Acid Res. 50(14), 7856-7872; Cui, G., et al. (2012). Nat. Struct. Mol. Biol. 19(9); 916-924).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)