ZRB2198
Anti-DEPDC5 Antibody, clone 1G17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
GATOR complex protein DEPDC5;DEP domain-containing protein 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G17, recombinant monoclonal
opis
1G17 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 181.26 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, porcine, monkey, mouse, bovine, canine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DEPDC5(9681)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunocytochemistry in K562 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected DEPDC5 in K562 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected DEPDC5 in K562 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DEPDC5 in human testis tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound DEPDC5 peptide with a KD of 1.4 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1