ZRB2187
Anti-LARP1 Antibody, clone 3K10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko związane z La 1; członek rodziny domen rybonukleoproteinowych La 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3K10, recombinant monoclonal
opis
3K10 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 123.51 kDa
observed mol wt ~32 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LARP1(23367)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym fragmentem ludzkiego LARP1 znakowanym His-ABP.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany fragment ludzkiego LARP1 znakowany His-ABP.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła LARP1 w lizatach komórek MOLT4 i HeLa (rozcieńczenie 1:10 000) oraz komórkach HeyA8, HeLa, OVCAR-8 typu dzikiego i OVCAR-8 LARP1 KO (rozcieńczenie 1:5000).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła LARP1 w komórkach HepG2 (rozcieńczenie 1:100), komórkach OVCAR-8 typu dzikiego i LARP1 knockdown (rozcieńczenie 1:500) oraz komórkach OVCAR-8 typu dzikiego i LARP1 KO (rozcieńczenie 1:2000).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła LARP1 w ludzkich skrawkach tkanki móżdżku (rozcieńczenie 1:1000) i ludzkich skrawkach tkanki raka jelita grubego (rozcieńczenia 1:100 i 1:200).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała została użyta do immunoprecypitacji LARP1 z komórek nowotworowych OVCAR-8.
Affinity Binding Assay:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd LARP1 z KD 2,3 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)