Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB2109
Sigma-Aldrich
Anti-GRP75 Antibody, clone 2D20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
mitochondrialne białko Stress-70; białko regulowane glukozą 75 kDa; GRP-75; białko szoku cieplnego 70 kDa 9; Mortalina; MOT; białko wiążące peptydy 74; PBP74
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D20, recombinant monoclonal
opis
2D20 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 73.68 kDa
observed mol wt ~70 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, monkey, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
feline, canine, bovine, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA9(3313)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2D20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa GRP75. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego GRP75.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek PC12.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło GRP75 w lizacie komórek PC12.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GRP75 w lizatach komórek COS-7, MCF-7 i NIH3T3.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło GRP75 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło GRP75 w komórkach MCF-7.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd GRP75 z KD wynoszącym 2,3 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko Stress-70, mitochondrialne (UniProt: P38646; znane również jako 75 kDa glucose-regulated protein, GRP-75, Heat shock 70 kDa protein 9, Mortalin, MOT, Peptide-binding protein 74, PBP74) jest kodowane przez gen HSPA9 (znany również jako GRP75, HSPA9B, mt-HSP70) (Gene ID: 3313) u człowieka. GRP75 jest białkiem rezydującym w mitochondriach, które jest syntetyzowane z peptydem tranzytowym (aa 1-46). Wiąże się z mitochondrialnymi miejscami kontaktowymi i kompleksem organizującym cristae (MICOS). Jest to multipotencjalny chaperon, który reguluje wiele procesów komórkowych, od odpowiedzi na stres po neurodegenerację. Odgrywa kluczową rolę w kilku procesach mitochondrialnych, w tym biogenezie mitochondriów, imporcie białek, fałdowaniu i degradacji. Ma wielu partnerów wiążących, w tym p53, FGF-1, IL-1, IL-1R, HSP60, GRP94 oraz TIM i TOM. GRP75, gdy jest związany ze swoimi partnerami wiążącymi, ma również różne funkcje pozapramitochondrialne, takie jak zatrzymanie cyklu komórkowego, apoptoza, starzenie się i nowotworzenie. Sugeruje się, że rozregulowanie indukowanej przez GRP75 dysfunkcji mitochondriów i proteasomów przyczynia się do patogenezy choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Jego poziom jest podwyższony w wielu typach nowotworów. Jego interakcja z p53 w cytoplazmie transformowanych komórek skutkuje zatrzymaniem cytoplazmatycznym i transkrypcyjną inaktywacją p53 prowadzącą do wzrostu guza. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Dhamad, AE., et al. (2020). Am. J. Physiol. 318(2); C289-C303; Wadhwa, R., et al. (2006). Int. J. Cancer. 118(12); 2973-2980).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)